Merck
444197
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-3-oxetanemethanol
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
bp
96 °C/4 mmHg (lit.)
gęstość
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
ciąg SMILES
CCC1(CO)COC1
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-6(3-7)4-8-5-6/h7H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
UNMJLQGKEDTEKJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
226.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation and characterization of fluorescent hyperbranched polyether.
Gao C, et al.
Reactive functional Polymers, 58(1), 65-72 (2004)
A study of monomer's effect on adhesion strength of UV-curable resins.
Chiang TH and Hsieh T-E.
International Journal of Adhesion and Adhesives, 26(7), 520-531 (2006)
Qi Zhu et al.
The journal of physical chemistry. B, 113(17), 5777-5780 (2009-04-03)
The influence of branching architecture on the glass transition of hyperbranched polyethers has been investigated. For amorphous samples, the glass transition temperature (T(g)) first increases with the degree of branching (DB), passes through a maximum, and then decreases sharply. An