Kluczowe dokumenty
413321
Trimethoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl]silane
98%
Synonim(y):
[2-(3,4-Epoxycyclohexyl)ethyl]trimethoxysilane, 2-(7-Oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl-trimethoxysilane, 3-(2-Trimethoxysilylethyl)cyclohexene oxide
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451 (lit.)
bp
310 °C (lit.)
gęstość
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CO[Si](CCC1CCC2OC2C1)(OC)OC
InChI
1S/C11H22O4Si/c1-12-16(13-2,14-3)7-6-9-4-5-10-11(8-9)15-10/h9-11H,4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
DQZNLOXENNXVAD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- a photoacid generator activated by two photon excitation.
- nanoscale polymeric structures (width: 65 nm) using 520 nm femtosecond pulse excitation.
Trimethoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl]silane may be used as a precursor to form SiCOH film via sol-gel. The silane may be used to functionalize alumina nanoparticles towards the fabrication of polyamide 12/alumina nanocomposites. 4 Basalt fibers were functionalized with this silane and its consequent effect on the fabrication of basalt fiber–epoxidized vegetable oil matrix composite materials was analyzed.
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
276.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
136 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?