Kluczowe dokumenty
438340
Trimethoxy(2-phenylethyl)silane
98%
Synonim(y):
(2-Phenylethyl)trimethoxysilane
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.475 (lit.)
bp
95-96 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CO[Si](CCc1ccccc1)(OC)OC
InChI
1S/C11H18O3Si/c1-12-15(13-2,14-3)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,9-10H2,1-3H3
Klucz InChI
UBMUZYGBAGFCDF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
222.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
438340-5G | |
438340-1G | 4061837486036 |