Kluczowe dokumenty
440183
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane
≥97%
Synonim(y):
δ-Chloropropyltrimethoxysilane, (γ-Chloropropyl)trimethoxysilane, (3-Chloropropyl)trimethoxysilane, 3-(Trimethoxysilyl)propyl chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419 (lit.)
bp
195 °C/750 mmHg (lit.)
gęstość
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CO[Si](CCCCl)(OC)OC
InChI
1S/C6H15ClO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
161.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71.7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?