Key Documents
569615
(3-Chloropropyl)triethoxysilane
95%
Synonim(y):
(gamma-Chloropropyl)triethoxysilane, 3-(Triethoxysilyl)-1-chloropropane, 3-(Triethoxysilyl)propyl chloride, 3-Chloropropropyltriethoxysilane
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.418 (lit.)
gęstość
1.000 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
CCO[Si](CCCCl)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H21ClO3Si/c1-4-11-14(12-5-2,13-6-3)9-7-8-10/h4-9H2,1-3H3
Klucz InChI
KSCAZPYHLGGNPZ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
98.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
37 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?