Kluczowe dokumenty
376221
Trimethoxy(octyl)silane
96%
Synonim(y):
Octyltrimethoxysilane
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.416 (lit.)
gęstość
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C11H26O3Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-15(12-2,13-3)14-4/h5-11H2,1-4H3
Klucz InChI
NMEPHPOFYLLFTK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)