Kluczowe dokumenty
52360
Hexadecyltrimethoxysilane
technical, ≥85% (GC)
Synonim(y):
Trimethoxyhexadecylsilane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical
Próba
≥85% (GC)
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
isomers
współczynnik refrakcji
n20/D 1.44
gęstość
0.89 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C19H42O3Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(20-2,21-3)22-4/h5-19H2,1-4H3
Klucz InChI
RSKGMYDENCAJEN-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
247.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
119.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Silica is a very popular inorganic nanomaterial used in a wide range of applications including fillers for rubber, catalyst supports, separation media, carriers in food and agriculture, and abrasive/anticaking agents in cosmetics. It is also widely believed to be an important material for biomedical applications for following reasons.