Key Documents
440175
Trimethoxymethylsilane
95%
Synonim(y):
MTMS, Methyltrimethoxysilane
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
liquid
zanieczyszczenia
3% methyl alcohol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.371 (lit.)
tw
102-104 °C (lit.)
gęstość
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CO[Si](C)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O3Si/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-4H3
Klucz InChI
BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Monolithic silica columns with various skeleton sizes for capillary liquid chromatography.
- Ionogels, where an ionic liquid is confined within silica-derived networks.
- Monolithic silica aerogels via acid-base sol-gel polymerization.
- Hydrophobic, flexible, and ultralightweight silylated nanocellulose sponges for the selective removal of oil from water.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
48.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis