Kluczowe dokumenty
131903
Tetraethyl orthosilicate
reagent grade, 98%
Synonim(y):
Czterotlenek krzemu, Ester tetraetylowy kwasu ortokrzemowego, Krzemian tetraetylu, TEOS, Tetraetoksykrzem(IV), Tetraetoksysilan
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
gęstość pary
7.2 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.382 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
gęstość
0.933 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
Klucz InChI
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Jako antyrozpuszczalnik do wytwarzania wydajnej warstwy perowskitu dla odwróconych planarnych ogniw słonecznych o zwiększonej wydajności konwersji energii i powtarzalności. TEOS pomaga uzyskać wysokiej jakości warstwy perowskitu o zmniejszonej gęstości defektów, a tym samym wolniejszej rekombinacji nośników.
- Jako prekursor zol-żel do syntezy antyrefleksyjnych powłok samoczyszczących SiO2-TiO2 do ogniw słonecznych.
- Do wytwarzania usieciowanych membran hybrydowych funkcjonalizowanych nanokrzemionką do zastosowań w ogniwach paliwowych z membraną protonowymienną. Membrany te mają lepszą przewodność protonową i stabilność termiczną.
- Przygotowanie separatora z matrycy poli(fluorek winylidenu)/TEOS w celu zwiększenia wydajności akumulatorów litowo-jonowych. Separator wykazuje doskonałą retencję elektrolitu i zwilżalność.
Cechy i korzyści
- Doskonała przyczepność do podłoża
- Równomierne osadzanie filmu
- Środek sieciujący do wprowadzania pasm polimerowych do hydrożelu
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Silica is a very popular inorganic nanomaterial used in a wide range of applications including fillers for rubber, catalyst supports, separation media, carriers in food and agriculture, and abrasive/anticaking agents in cosmetics. It is also widely believed to be an important material for biomedical applications for following reasons.
Magnetism and magnetic materials have been of scientific interest for over 1,000 years. More recently, fundamental investigations have focused on exploring the various types of magnetic materials and understanding the magnetic effects created by electric currents.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
131903-4L | 4061838252067 |
131903-500ML | 4061838252074 |
131903-2.5L | |
131903-1L | 4061838252036 |
131903-25ML | 4061838252050 |
131903-5ML | |
131903-250ML |