Kluczowe dokumenty
333859
Tetraethyl orthosilicate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Orthosilicic acid tetraethyl ester, Silicon tetraethoxide, TEOS, Tetraethoxysilane, Tetraethoxysilicon(IV), Tetraethyl silicate
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
7.2 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.382 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
gęstość
0.933 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
Klucz InChI
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
Chemia reaktywnych silikonów: Koncentracja na produkcji czystego krzemu, polimeryzacji i kontrolowanych reakcjach stereochemicznych.
Mesoporous Oxides and Their Applications to Hydrogen Storage
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
333859-100ML | 4061838253385 |
333859-250ML | |
333859-50ML | |
333859-25ML | 4061826737583 |