Kluczowe dokumenty
338818
Ammonium hydroxide solution
28% NH3 in H2O, ≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Ammonia aqueous, Ammonia water
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
liquid
granice wybuchowości
27 %
stężenie
28% NH3 in H2O
pH
11.7 (20 °C)
gęstość
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
0.9 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
Klucz InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- A medium to prepare magnetite (Fe3O4) nanoparticles via a modified controlled chemical coprecipitation method using divalent or trivalent iron salts as iron precursors.
- A reagent in ammonolysis.
- A solvent to synthesize 1, 4 dihydropyridines via one-pot condensation of an aldehyde and alkyl acetoacetate.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Dr. Schmuch, Dr. Siozios, Professor Dr. Winter, and Dr. Placke review the challenges and opportunities of nickelrich layered oxide cathode materials. They discuss production processes for the layered oxide cathode materials as well as their chemistry and morphology.
Protokoły
Separation of Tartrazine; Amaranth; Indigo carmine; New Coccine; Sunset Yellow FCF; Allura Red AC; Fast Green FCF; Erioglaucine disodium salt; Erythrosin B sodium salt; Phloxine B; Rose bengal
To optimize hydrolysis using β-glucuronidase, factors such as incubation time, temperature, hydrolysis pH, enzyme source, and enzyme concentration must be evaluated for each glucuronide metabolite to be analyzed.