Kluczowe dokumenty
1.05422
Ammonia solution
25%, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Ammonium hydroxide solution, Ammonia aqueous, Ammonia water
About This Item
Polecane produkty
agency
BP
Ph. Eur.
Poziom jakości
ciśnienie pary
483 hPa ( 20 °C)
linia produktu
EMPROVE® ESSENTIAL
Formularz
liquid
granice wybuchowości
27 %
stężenie
25%
bp
37.7 °C/1013 hPa
mp
-57.5 °C
gęstość
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
temp. przechowywania
2-25°C
ciąg SMILES
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
Klucz InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Zastosowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2