Merck
221228
Sigma-Aldrich
Ammonium hydroxide solution
ACS reagent, 28.0-30.0% NH3 basis
Synonim(y):
Ammonia aqueous, Ammonia water
About This Item
Wzór liniowy:
NH4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
35.05
Beilstein:
3587154
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
38060103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
1204 °F
granice wybuchowości
27 %
stężenie
28.0-30.0% NH3
zanieczyszczenia
MnO4- reducers, passes test
≤0.002% CO2
pozostałość po prażeniu
≤0.002%
pH
11.7 (20 °C)
gęstość
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.5 ppm
nitrate (NO3-): ≤2 ppm
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
ślady kationów
Fe: ≤0.2 ppm
heavy metals: ≤0.5 ppm (by ICP)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
Klucz InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ammonium hydroxide is a weak base mainly used as a source to prepare other ammonium compounds like urea, ammonium carbonate and ammonium sulfate etc.
Zastosowanie
Ammonium hydroxide solution may be used:
  • As a medium to prepare magnetite (Fe3O4) nanoparticles via a modified controlled chemical coprecipitation method.
  • As a solvent and reagent to prepare 4-aryl and 4-alkyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarboxylates via Hantzsch synthesis in a microwave cavity synthesizer.
Inne uwagi
ACS specifications same for product 320145
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Isolation and characterization of mesenchymal stem cells.
Odabas SA, et al.
Bone Marrow and Stem Cell Transplantation., 47-63 (2014)
Christie Ying Kei Lung et al.
Dental materials journal, 32(1), 165-172 (2013-02-02)
The effect of silica-coating by sol-gel process on the bond strength of resin composite to zirconia was evaluated and compared against the sandblasting method. Four groups of zirconia samples were silica-coated by sol-gel process under varied reagent ratios of ethanol
An efficient and fast procedure for the Hantzsch dihydropyridine synthesis under microwave conditions.
Oehberg L and Westman J
Synlett, 2001(08), 1296-1298 (2001)
Synthesis and characterization of biocompatible Fe3O4 nanoparticles.
Sun J, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 80(2), 333-341 (2007)
Ramakrishna A
Goyal?s IIT foundation course chemistry: For Class-9, 160-160 (2014)
Produkty
Tabela kwasów i zasad zawiera listę kwasów i zasad w kolejności od najsilniejszego do najsłabszego. Prosta w użyciu tabela referencyjna dla naukowców, badaczy i techników laboratoryjnych.
Protokoły
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.