Merck
759414
Sigma-Aldrich
Tetraethyl orthosilicate
packaged for use in deposition systems
Synonim(y):
Czterotlenek krzemu, Krzemian tetraetylu, Tetraetoksykrzem(IV)
About This Item
Wzór liniowy:
Si(OC2H5)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.33
Beilstein:
1422225
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
gęstość pary
7.2 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.382 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
gęstość
0.933 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
Klucz InChI
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Będzie oddziaływać z dodecyloaminą w tworzeniu związków interkalacyjnych H+-magadiitu i wykorzystywanych w badaniach bioaktywnych szkieł mieszanych metali.
Ortokrzemian tetraetylu (TEOS) jest zawierającym tlen prekursorem Si stosowanym do osadzania:
  • Tlenek krzemu
  • Oksywęglik
  • Domieszkowany krzemian
  • Silanol
  • Polimer siloksanowy
  • Cienkie warstwy krzemoorganiczne
Folie mogą być osadzane w niskich temperaturach (<250 °C). TEOS jest również stosowany do osadzania mezoporowatych i nanoporowatych cienkich warstw krzemionki. Te porowate warstwy mogą być domieszkowane podczas osadzania, aby jeszcze bardziej poprawić ich właściwości.
Powszechnie stosowany jako prekursor do przygotowania kserożelu
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Andreas Kay et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(49), 15714-15721 (2006-12-07)
Thin films of silicon-doped Fe2O3 were deposited by APCVD (atmospheric pressure chemical vapor deposition) from Fe(CO)5 and TEOS (tetraethoxysilane) on SnO2-coated glass at 415 degrees C. HRSEM reveals a highly developed dendritic nanostructure of 500 nm thickness having a feature
Nils R Blumenthal et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(45), 16124-16129 (2014-10-29)
Extracellular soluble signals are known to play a critical role in maintaining neuronal function and homeostasis in the CNS. However, the CNS is also composed of extracellular matrix macromolecules and glia support cells, and the contribution of the physical attributes
Seong Cheol Hong et al.
International journal of nanomedicine, 6, 3219-3231 (2012-01-13)
Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) have been widely utilized for the diagnosis and therapy of specific diseases, as magnetic resonance imaging (MRI) contrast agents and drug-delivery carriers, due to their easy transportation to targeted areas by an external magnetic field.
Evan M Hetrick et al.
Biomaterials, 30(14), 2782-2789 (2009-02-24)
The ability of nitric oxide (NO)-releasing silica nanoparticles to kill biofilm-based microbial cells is reported. Biofilms of Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, and Candida albicans were formed in vitro and exposed to NO-releasing silica nanoparticles. Replicative viability
Lin Lin et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 101, 97-100 (2012-07-17)
Hollow silica spheres with round mesoporous shells were synthesized by core-shell template method, using monodispersed cationic polystyrene particles as core, and TEOS (tetraethoxysilane) as the silica source to form shell. After calcination at 550°C, uniform spheres with a thin shell
Global Trade Item Number
SKUGTIN
759414-25ML4061838018182