Merck
175579
Sigma-Aldrich
Triethoxymethylsilane
99%
Synonim(y):
Methyltriethoxysilane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3Si(OC2H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.30
Beilstein:
1742453
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
11 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.383 (lit.)
tw
141-143 °C (lit.)
gęstość
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[Si](C)(OCC)OCC
InChI
1S/C7H18O3Si/c1-5-8-11(4,9-6-2)10-7-3/h5-7H2,1-4H3
Klucz InChI
CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Triethoxymethylsilane is an organosilane that can be used to prepare:
  • An oxidizing catalyst known with excellent features such as selectivity, stability, and recyclability.
  • A hydrogel heterogeneous platinum catalyst applicable in the chemoselective hydrogenation of nitroarenes.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A new class of heterogeneous platinum catalysts for the chemoselective hydrogenation of nitroarenes
Pandarus V, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 353(8), 1306-1316 (2011)
A new class of heterogeneous platinum catalysts for the chemoselective hydrogenation of nitroarenes
Pandarus V, et al.
advanced synthesis and catalysis, 353(8), 1306-1316 (2011)
Silia Cat TEMPO: An Effective and Useful Oxidizing Catalyst
Michaud A, et al.
Organic Process Research & Development, 11(4), 766-768 (2007)
Yueer Yan et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(34), 12161-12170 (2015-07-16)
A clear and deep understanding of zeolite crystallization with the addition of organosilane is desirable for the reasonable design and preparation of hierarchical zeolites. Herein, the effects of different organosilanes on zeolite crystallization were systematically studied. It was found that