Merck
699713
Sigma-Aldrich
Isobutyltriethoxysilane
≥95%
Synonim(y):
Triethoxy(isobutyl)silane, Isobutyltriethoxysilane
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2Si(OC2H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.38
Beilstein:
1750049
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4 (lit.)
tw
165 °C/400 mmHg (lit.)
190-191 °C (lit.)
gęstość
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[Si](CC(C)C)(OCC)OCC
InChI
1S/C10H24O3Si/c1-6-11-14(12-7-2,13-8-3)9-10(4)5/h10H,6-9H2,1-5H3
Klucz InChI
ALVYUZIFSCKIFP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
140.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zijun Bie et al.
The Analyst, 144(9), 3128-3135 (2019-04-02)
Salbutamol (SAL) is one of the most widely abused feed additives in animal husbandry. Selective enrichment of SAL from complex biological samples is a key step for the analysis of SAL. Herein, we present SAL-imprinted magnetic nanoparticles (MNPs) as an
Yueer Yan et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(34), 12161-12170 (2015-07-16)
A clear and deep understanding of zeolite crystallization with the addition of organosilane is desirable for the reasonable design and preparation of hierarchical zeolites. Herein, the effects of different organosilanes on zeolite crystallization were systematically studied. It was found that