Merck
667420
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane
98%
Synonim(y):
Triethoxy(1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-octyl)silane, Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octyl)silane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19F13O3Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
510.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.344
gęstość
1.3299 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCO[Si](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(OCC)OCC
InChI
1S/C14H19F13O3Si/c1-4-28-31(29-5-2,30-6-3)8-7-9(15,16)10(17,18)11(19,20)12(21,22)13(23,24)14(25,26)27/h4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
AVYKQOAMZCAHRG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane(FOTS) is a fluorinated alkyl silane that is majorly used for improving the wettability of the substrate by lowering the surface energy. It facilitates a superhydrophobic coating by enriching the surface with CF3 group and a water contact angle above 150°.
Triethoxy(1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-octyl)silane (POTS) is a fluorine based polymer. POTS possesses low surface free energy leading to its anti-adhesive behavior to polar and non-polar substances. It shows very good weathering stability on account of the carbon- fluorine bond. POTS hydrolyzes in wet environment to form silane based film and self healing anticorrosive polymers, the film formed from the hydrolysis and polycondensation of POTS and water is hydrophobic in nature. This wetting property acts in repelling aqueous electrolyte solution away from metallic substrates and hence providing corrosion protection to metal substrate.
Zastosowanie
POTS can be used as a silane based coating on poly(vinylidene fluoride) (PVDF) to synthesize a membrane for the removal of hazardous volatile organic compounds. Glass substrates can be modified with POTS to increase the contact angle for 3D reactive inkjet printing of polydimethylsiloxane (PDMS). It can also be used in the synthesis of superhydrophobic carbon nanotubes(CNT) hollow membranes for membrane desalination (MD) as eco-friendly products of fresh water. It is deposited on the roughened surface of titanium to render it superhydrophobic. POTS may be used as a component of fluorine modified ORMOCER (Organically Modified Ceramics) coating materials.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Xiang Li et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(14), 12042-12050 (2018-03-21)
Electrically conductive fabrics with liquid repellency and corrosive resistance are strongly desirable for wearable displays, biomedical sensors, and so forth. In the present work, highly electrically conductive and healable superamphiphobic cotton fabrics are fabricated by a solution-dipping method that involves
Zhongshun Wang et al.
Nanoscale, 9(43), 16749-16754 (2017-10-27)
The performance of surface-enhanced Raman scattering (SERS) for detecting trace amounts of analytes depends highly on the enrichment of the diluted analytes into a small region that can be detected. A super-hydrophobic delivery (SHD) process is an excellent process to
Fabricating superhydrophobic and oleophobic surface with silica nanoparticles modified by silanes and environment-friendly fluorinated chemicals.
Cai Y, et al.
Applied Surface Science, 450, 102-111 (2018)
Zhongshun Wang et al.
Nanoscale, 11(14), 6677-6684 (2019-03-23)
Circulating tumor cells (CTCs) are important markers for cancer diagnosis and treatment, but it is still a challenge to recognize and isolate CTCs because they are very rare in the blood. To selectively recognize CTCs and improve the capture efficiency
Enhancing membrane performance in removal of hazardous VOCs from water by modified fluorinated PVDF porous material.
Al-Gharabli S, et al.
Journal of Membrane Science , 556, 214-226 (2018)
Produkty
Inorganic nanomaterials are tunable by size, shape, structure, and/or composition. Advances in the synthesis of well-defined nanomaterials have enabled control over their unique optical, electronic, and chemical properties stimulating tremendous interest across a wide range of disciplines. This article illuminates some of the recent research advances of inorganic nanoparticles (NPs) in optoelectronics applications.