Kluczowe dokumenty
376213
Trimethoxy(octadecyl)silane
technical grade
Synonim(y):
Octadecyltrimethoxysilane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
mp
16-17 °C (lit.)
gęstość
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C21H46O3Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25(22-2,23-3)24-4/h5-21H2,1-4H3
Klucz InChI
SLYCYWCVSGPDFR-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
284.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
140 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?