Merck
551635
Sigma-Aldrich
Trimethoxy[3-(methylamino)propyl]silane
95%
Synonim(y):
N-Methyl-3-(trimethoxysilyl)propylamine, [3-(Methylamino)propyl]trimethoxysilane
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)3Si(CH2)3NHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.32
Beilstein:
2072720
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
bp
106 °C (lit.)
gęstość
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CNCCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C7H19NO3Si/c1-8-6-5-7-12(9-2,10-3)11-4/h8H,5-7H2,1-4H3
Klucz InChI
DVYVMJLSUSGYMH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Trimethoxy[3-(methylamino)propyl] silane, also known as N-Methyl-3-(trimethoxysilyl)propylamine, is an aminoalkyl silane compound widely utilized in surface modification and as a precursor in the synthesis of functionalized materials. It is primarily employed for its ability to modify surfaces through silanization. This process enhances the adhesion properties of substrates, making it valuable in coatings, adhesives, and composites.
Zastosowanie
  • Trimethoxy[3-(methylamino)propyl] silane is used ; As an amino precursor to synthesize nickel modified amino silica sols via hydrolysis method. which induces the formation of microporous membranes for methanol-selective, high-flux pervaporation.
  • As a silane coupling agent in the synthesis of RuCl3/ZrSBA-15-AP catalysts, which facilitate the hydrogenation of CO2 to produce formic acid.
  • As an amino polymer used in the modification of black phosphorus nanosheets, which are employed in sensors to detect trace amounts of CO2 at room temperature.
  • in the surface modification of Au@SiO2 nanoparticles to create positively or negatively charged surfaces. This modification is utilized in Cu-doped TiO2 electrodes for electrochemiluminescence sensing applications.
Trimethoxy[3-(methylamino)propyl]silane was coated onto a substrate for the preparation of gold dimers by aggregating gold nanospheres. The silane may be used as a silane coupling agent to prepare silica nanoparticles. 2 It may be used to modify quartz substrates.
Cechy i korzyści
  • Silanowe środki sprzęgające zwiększają przyczepność między materiałami organicznymi i nieorganicznymi, poprawiając wytrzymałość i wydajność tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym.
  • Dzięki dwóm grupom funkcyjnym - jednej dla materiałów organicznych i jednej dla materiałów nieorganicznych - umożliwia to wszechstronne wiązanie i zwiększoną wydajność w różnych materiałach.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Water-soluble conjugated polymer-induced self-assembly of gold nanoparticles and its application to SERS
Langmuir, 24(19), 10608-10611 (2008)
Yujie Zhang et al.
Journal of chromatography. A, 1626, 461366-461366 (2020-08-17)
An alternative method for efficient synthesis of urea-functionalized silanes was proposed on the basis of an N, N'-carbonyldiimidazole-mediated acyl-transfer reaction between various amino-containing building blocks. The employment of different parent aminosilanes and alkylamines afforded an array of urea-containing silanes, which
Covalent organic/inorganic hybrid proton-conductive membrane with semi-interpenetrating polymer network: preparation and characterizations.
Fu R, et al.
Journal of Power Sources, 179(2), 458-466 (2008)
Direct synthesis of highly ordered large-pore functionalized mesoporous SBA-15 silica with methylaminopropyl groups and its catalytic reactivity in flavanone synthesis.
Wang X, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 85(3), 241-251 (2005)
Functionalization of delaminated zeolite ITQ-6 for the adsorption of carbon dioxide.
Zukal A, et al.
Langmuir, 25(17), 10314-10321 (2009)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
R389935-1EA
551635-100ML
551635-25ML4061837487040