Kluczowe dokumenty
104884
N-[3-(trimetoksysililo)propylo]etylenodiamina
97%
Synonim(y):
[3-(2-Aminoethylamino)propyl]trimethoxysilane, N-(2-Aminoethyl)-3-(trimethoxysilyl)propylamine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
bp
146 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC
InChI
1S/C8H22N2O3Si/c1-11-14(12-2,13-3)8-4-6-10-7-5-9/h10H,4-9H2,1-3H3
Klucz InChI
PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
respiratory tract irritation
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
276.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
136 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
104884-100ML | 4061838672353 |
104884-1L | 4061841714958 |
104884-500ML | 4061838672360 |