Key Documents
8.19172
Sigma-Aldrich
N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane
for synthesis
Synonim(y):
N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H22N2O3Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Numer indeksu EC:
217-164-6
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
1.5 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
300 °C
siła działania
2413 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
tw
261-263 °C/1013 hPa
temp. przejścia
flash point 136 °C
gęstość
1.02 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H22N2O3Si.ClH/c1-11-14(12-2,13-3)8-4-6-10-7-5-9;/h10H,4-9H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
SZBIXNNLIKDOEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Epoxy Resin Enhancement: Investigates the effect of aminosilane coupling agents, including AEAPTMS, on the thermo-mechanical properties of cross-linked epoxy resin, illustrating improvements in material properties for industrial applications (Tang et al., 2018).
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.016 - 1.024
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
respiratory tract irritation
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
276.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
136 °C - closed cup