Key Documents
741442
(3-Aminopropyl)triethoxysilane
≥98.0%
Synonim(y):
APTS, 3-Triethoxysilylpropylamine, APTES
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98.0%
Postać
liquid
kolor
APHA: ≤25
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421
tw
217 °C/760 mmHg (lit.)
gęstość
0.929 g/mL at 25 °C
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H23NO3Si/c1-4-11-14(12-5-2,13-6-3)9-7-8-10/h4-10H2,1-3H3
Klucz InChI
WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
195.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90.6 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Niedawny popyt na pojazdy elektryczne i hybrydowe, w połączeniu z obniżką cen, spowodował, że akumulatory litowo-jonowe (LIB) stały się coraz bardziej popularną formą technologii akumulatorów.
A hard disk drive (HDD) is a data storage device that stores digital information by magnetizing nanosized magnets on flat disks and retrieves data by sensing the resulting magnetic field.