Kluczowe dokumenty
706493
(3-Aminopropyl)triethoxysilane
packaged for use in deposition systems, ≥98%
Synonim(y):
3-Triethoxysilylpropylamine, APTES, APTS
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
liquid
bp
217 °C/760 mmHg (lit.)
gęstość
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H23NO3Si/c1-4-11-14(12-5-2,13-6-3)9-7-8-10/h4-10H2,1-3H3
Klucz InChI
WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
igma-Aldrich.com presents an article regarding the savannah ALD system - an excellent tool for atomic layer deposition.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
Silica is a very popular inorganic nanomaterial used in a wide range of applications including fillers for rubber, catalyst supports, separation media, carriers in food and agriculture, and abrasive/anticaking agents in cosmetics. It is also widely believed to be an important material for biomedical applications for following reasons.
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
R858587-1EA | |
706493-20ML | 4061838148155 |