Kluczowe dokumenty
725544
Tetrakis(ethylmethylamido)hafnium(IV)
packaged for use in deposition systems
Synonim(y):
TEMAH, Tetrakis(ethylmethylamino)hafnium(IV)
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: hafnium
reagent type: catalyst
bp
78 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
<-50 °C
gęstość
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCN(C)[Hf](N(C)CC)(N(C)CC)N(C)CC
InChI
1S/4C3H8N.Hf/c4*1-3-4-2;/h4*3H2,1-2H3;/q4*-1;+4
Klucz InChI
NPEOKFBCHNGLJD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
TEMAH is well-suited for ALD because its adsorption is self-limiting on a number of substrates including glass, indium-tin oxide(ITO), Si(100), and two-dimensional materials like MoS2. TEMAH also conveniently reacts with either water or ozone as the oxygen-source in the ALD process.
Cechy i korzyści
- Steel cylinder connected to 316 stainless steelball-valve
- 1/4 inch male Swagelok VCR connections
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
igma-Aldrich.com presents an article regarding the savannah ALD system - an excellent tool for atomic layer deposition.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.