Merck
553131
Sigma-Aldrich
Tetrakis(ethylmethylamido)zirconium(IV)
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
TEMAZ, Tetrakis(ethylmethylamino)zirconium(IV)
About This Item
Wzór liniowy:
Zr(NCH3C2H5)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: zirconium
bp
81 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN(C)[Zr](N(C)CC)(N(C)CC)N(C)CC
InChI
1S/4C3H8N.Zr/c4*1-3-4-2;/h4*3H2,1-2H3;/q4*-1;+4
Klucz InChI
SRLSISLWUNZOOB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tetrakis(ethylmethylamido)zirconium(IV) can be used as a precursor for atomic layer deposition of zirconium fluoride. These metal fluorides are applied in the field of catalysis, optical films, and protective coatings for Li-ion battery electrodes.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
A hard disk drive (HDD) is a data storage device that stores digital information by magnetizing nanosized magnets on flat disks and retrieves data by sensing the resulting magnetic field.