Merck
532126
Sigma-Aldrich
Dichloro[rac-ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)]zirconium(IV)
97%
Synonim(y):
Dichloro[rel-(7aR,7′aR)-1,2-ethanediylbis[(1,2,3,3a,7a-η)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-inden-1-ylidene]]zirconium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24Cl2Zr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
core: zirconium
reagent type: catalyst
mp
267-271 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Zr]Cl.[CH]1[CH][C](CC[C]2[CH][CH][C]3CCCC[C]23)[C]4CCCC[C]14
InChI
1S/C20H24.2ClH.Zr/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;;;/h9-12H,1-8,13-14H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
AKXWJOYQORUUHS-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Regiochemistry in Negishi carboaluminations
  • Polymerization of olefins
  • Diastereoselective intramolecular olefin alkylations
  • Asymmetric carbomagnesiation
  • Reduction of esters to alcohols
  • Enantioselective synthesis of allylic amines
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)