Kluczowe dokumenty
234826
Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride
97%
Synonim(y):
Cp2TiCl2, Dichlorobis(1,3-cyclopentadiene)titanium, Dichlorodicyclopentadienyltitanium, Dichlorotitanocene, Cp2TiCl2, Di(cyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride, Titanocene dichloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
przydatność reakcji
core: titanium
reagent type: catalyst
mp
260-280 °C (dec.) (lit.)
gęstość
1.6 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Ti]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2ClH.Ti/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
XKLWATAZDMHTSH-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?