Merck
380237
Sigma-Aldrich
Tebbe reagent solution
0.5 M in toluene
Synonim(y):
Bis(cyclopentadienyl)-μ-chloro­(dimethylaluminum)-μ-methylenetitanium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18AlClTi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
stężenie
0.5 M in toluene
gęstość
0.927 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.C[Al](C)C[Ti]Cl
InChI
1S/2C5H5.2CH3.CH2.Al.ClH.Ti/c2*1-2-4-5-3-1;;;;;;/h2*1-5H;2*1H3;1H2;;1H;/q;;;;;;;+1/p-1
Klucz InChI
QEJAQNUJXFLWSP-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Tebbe reagent is a Lewis acid stabilized organometallic compound, which is used to transform carbonyl groups into β-substituted methylenes. It also reacts with a wide range of carbonyl compounds, including esters, amides, and lactones to yield corresponding olefins.
Zastosowanie
Tebbe reagent can be used:     
  • For the conversion of carbonyl groups of chlorophyll derivatives into the corresponding exo-methylene (or vinylidene) groups.
  • In the synthesis of β-C-glycosides from 3-OH glycol esters.
  • As a versatile methylenation reagent for the conversion of ketones and aldehydes to olefins. It offers facile reaction with hindered ketones and allows the conversion of esters to vinyl ethers.
  • To olefinate aldehydes.
  • To methylenate a chiral polyhydroxyketone with high diasteroselctivity.
Opakowanie
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informacje prawne
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stereoselective synthesis of C-glycosides via Tebbe methylenation and Claisen rearrangement
Godage HY and Fairbanks AJ
Tetrahedron Letters, 41(39), 7589-7593 (2000)
Transformation of carbonyl to vinylidene groups in the pi-conjugated peripheral substituent of chlorophyll derivatives by Tebbe reagent
Tamiaki H, et al.
Tetrahedron Letters, 57(7), 788-790 (2016)
Xuequan Lu et al.
Organic letters, 7(8), 1645-1648 (2005-04-09)
[reaction: see text] A new analogue of (2S,3R)-ceramide (2) with a methylene group at C4 has been synthesized from d-tartaric acid (3) by using Tebbe methylenation as the key step. Compound 2 exhibited markedly higher antiproliferative activity on mouse embryonic
Ketone Methylenation Using the Tebbe and Wittig Reagents-A Comparison
Pine SH, et al.
Synthesis, 1991(2), 165-167 (1991)
Mauricio A Cuellar et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 11(12), 2489-2497 (2003-05-22)
The Diels-Alder reaction between two polygodial-derived dienes and simple quinones to yield substituted naphtho- and anthraquinones, is described. The in vitro trypanocide activity for the series was determined. Two of the new compounds showed an activity ten and two times
Produkty
We carry a large variety of electrophiles and nucleophiles that are widely used in C–C bond-forming reactions. This group of products contains many organometallic reagents as well as commonly-used alkylating and acylating reagents.