Merck
381985
Sigma-Aldrich
Nysted Reagent
20 wt. % suspension in THF
Synonim(y):
cyclo-Dibromodi-μ-methylene[μ-(tetrahydrofuran)]trizinc
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12Br2OZn3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
456.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
slurry
Formularz
slurry
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
stężenie
20 wt. % suspension in THF
gęstość
1.186 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
C1CCOC1.Br[Zn]C[Zn]C[Zn]Br
InChI
1S/C4H8O.2CH2.2BrH.3Zn/c1-2-4-5-3-1;;;;;;;/h1-4H2;2*1H2;2*1H;;;/q;;;;;;2*+1/p-2
Klucz InChI
CCTHTLJWXPUNGT-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Reactant for:
  • Synthesis of amphidinolide T3 using a ring-closing metathesis and asymmetric dihydroxylation strategy
  • Methylenation of carbonyl compounds
  • Olefination reactions
Useful reagent for the methylenation of ketones and α-ketols.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-14.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-26 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)