Merck
365319
Sigma-Aldrich
Zinc-Copper couple
powder
Synonim(y):
Zinc, compd. with copper
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
powder
Poziom jakości
mp
419-420 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu].[Zn]
InChI
1S/Cu.Zn
Klucz InChI
TVZPLCNGKSPOJA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Unravelling rechargeable zinc-copper batteries by a chloride shuttle in a biphasic electrolyte: This article explores the use of zinc-copper redox couples in rechargeable batteries, focusing on their high reversible capacity and efficiency. (Xu et al., 2023).
  • Rapid and Safe Continuous-Flow Simmons-Smith Cyclopropanation using a Zn/Cu Couple Column: This research presents a continuous-flow Simmons-Smith cyclopropanation method utilizing a zinc-copper couple column reactor for safer and faster reactions. (Nova-Fernández et al., 2024).
  • Efficient removal of aniline by micro-scale zinc-copper (mZn/Cu) bimetallic particles in acidic solution: The study demonstrates the effective degradation of aniline using micro-scale zinc-copper bimetallic particles, focusing on the oxidation degradation mechanism. (Li et al., 2019).
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6
Produkty
We carry a large variety of electrophiles and nucleophiles that are widely used in C–C bond-forming reactions. This group of products contains many organometallic reagents as well as commonly-used alkylating and acylating reagents.