Merck
520365
Sigma-Aldrich
Copper-tin alloy
spherical powder, −200 mesh
Synonim(y):
Bronze, Sn5Cu84
About This Item
Wzór liniowy:
Sn5Cu84
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
31152304
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
spherical powder
skład
copper, 90 wt. %
Tin, 10 wt. %
wielkość cząstki
−200 mesh
ciąg SMILES
[Cu].[Sn]
InChI
1S/Cu.Sn
Klucz InChI
KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)