Merck
339695
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
Co(C5HF6O2)2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
473.03 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Formularz
powder or crystals
solid
skład
Degree of hydration, 2-3
przydatność reakcji
core: cobalt
mp
197 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Co]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Co.H2O/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;/h2*1,12H;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*2-1-;;
Klucz InChI
XPVNKVXSBTZRRC-SUXDNRKISA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Magnetism and magnetic materials have been of scientific interest for over 1,000 years. More recently, fundamental investigations have focused on exploring the various types of magnetic materials and understanding the magnetic effects created by electric currents.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.