Merck
444545
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) 2-ethylhexanoate solution
65 wt. % in mineral spirits
Synonim(y):
2-Ethylhexanoic acid cobalt(2+) salt, Bis(2-ethylhexanoate)cobalt, Cobalt bis(2-ethylhexanoate), Cobalt octoate, Cobaltous octoate
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2]2Co
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
skład
Co, 11.0-13.0% EDTA titration
przydatność reakcji
core: cobalt
stężenie
65 wt. % in mineral spirits
gęstość
1.002 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCCC(CC)C(=O)O[Co]OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/2C8H16O2.Co/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
QAEKNCDIHIGLFI-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Polymerization accelerator
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Occupational cobalt-allergic contact dermatitis resulting from polyester resin.
Jennifer L Cahill et al.
Contact dermatitis, 63(5), 292-294 (2010-10-16)
Namrata S Anavekar et al.
The Australasian journal of dermatology, 47(2), 143-144 (2006-04-28)
A 46-year-old woman, who worked as a laminator of spa baths, presented with hand dermatitis, which was suspected to be related to her occupation. Patch testing revealed strong reactions to both cobalt chloride and a polyester resin that the patient
Offset printer's occupational allergic contact dermatitis caused by cobalt-2-ethylhexoate.
L Kanerva et al.
Contact dermatitis, 34(1), 67-68 (1996-01-01)
Eliška Matušková et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(3) (2020-02-07)
This paper reports a strong drying activity of manganese(III) acetylacetonate. It is documented on several solvent-borne and high-solid alkyd binders. Solubility problems, which often appear upon application of new primary driers, were overcome by use of dimethyl sulfoxide. Interestingly, intense
Bin-Hong Tsai et al.
Polymers, 13(2) (2021-01-16)
Styrenic thermoplastic elastomers (TPEs) consist of styrenic blocks. They are connected with other soft segments by a covalent linkage and are widely used in human life. However, in biomedical applications, TPEs need to be chemically hydrogenated in advance to enhance
Produkty
Magnetism and magnetic materials have been of scientific interest for over 1,000 years. More recently, fundamental investigations have focused on exploring the various types of magnetic materials and understanding the magnetic effects created by electric currents.