Merck
399973
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) acetate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Cobalt diacetate, Cobaltous acetate, Cobaltous diacetate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CO2)2Co
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.02
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
crystals and lumps
solid
przydatność reakcji
core: cobalt
zanieczyszczenia
≤5% water
mp
298 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CC([O-])=O.[Co+2]
InChI
1S/2C2H4O2.Co/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
QAHREYKOYSIQPH-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Cobalt(II) acetate is a crystalline compound that tends to form complexes with other molecules due to the presence of the cobalt ion. It is widely used in catalysis, nanomaterial synthesis, and electroplating. It is also used as a drying agent for paints and varnishes and as a reagent to test for the presence of acetate ions in solutions.
Zastosowanie
Cobalt(II) acetate can be used as:
  • A precursor to synthesize cobalt titanium oxide catalysts for the oxygen evolution reaction.
  • A starting material to prepare polymer stabilized Co nanocatalyst for growing carbon nanofibers.
  • A catalyst for direct amination of azoles under mild reaction conditions.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xianying Han et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 8(4) (2018-04-21)
The morphology of metal oxide nanostructures influences the response of the materials in a given application. In addition to changing the composition, doping can also modify the morphology of a host nanomaterial. Herein, we determine the effect of dopant concentration
Euiyeon Jung et al.
Nature materials, 19(4), 436-442 (2020-01-15)
Despite the growing demand for hydrogen peroxide it is almost exclusively manufactured by the energy-intensive anthraquinone process. Alternatively, H2O2 can be produced electrochemically via the two-electron oxygen reduction reaction, although the performance of the state-of-the-art electrocatalysts is insufficient to meet
Akihisa Kimura et al.
The European journal of neuroscience, 41(10), 1276-1293 (2015-03-27)
The thalamic reticular nucleus (TRN) occupies a highly strategic position to modulate sensory processing in the thalamocortical loop circuitries. It has been shown that TRN visual cells projecting to first- and higher-order thalamic nuclei have distinct levels of burst spiking
Owen M Williams et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(29), 13017-13029 (2015-04-14)
Reported here are the syntheses and characterization of cobaloximes that feature a bis(imino)acenaphthene (BIAN) appended ligand. The X-ray crystal structures and spectroscopy ((1)H NMR or EPR) of the complexes within the series [Co(aqdBF2)2(MeCN)2] (), [Co(aqdBF2)(MeCN)2](-) () and [Co(aqdBF2)2(MeCN)2](2-) (, )
Mohamed E Mahmoud et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 50(10), 1072-1081 (2015-06-30)
In this work, dioctyl phthalate (Dop) was used as a highly plasticizing material to coat and link the surface of basic cellulose (Cel) with baker's yeast for the formation of a novel modified cellulose biosorbent (Cel-Dop-Yst). Characterization was accomplished by
Produkty
Magnetism and magnetic materials have been of scientific interest for over 1,000 years. More recently, fundamental investigations have focused on exploring the various types of magnetic materials and understanding the magnetic effects created by electric currents.
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.