Kluczowe dokumenty
244066
Nickel(II) acetate tetrahydrate
98%
Synonim(y):
Acetic acid nickel(II) salt
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: nickel
reagent type: catalyst
gęstość
1.798 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Ni]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ni.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Klucz InChI
OINIXPNQKAZCRL-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
- Stosowany jako materiał prekursorowy w hydrotermalnej syntezie nanostrukturalnego diselenku niklu (NiSe2).
- Stosowany jako prekursor w syntezie dinuklearnego kompleksu niklu(II) na bazie salamo.
- Stosowany jako materiał prekursorowy w syntezie tlenku niklu (NiO) metodą zol-żel. Tlenek niklu można dostosować do różnych zastosowań, w tym urządzeń elektrochromowych, czujników gazu i akumulatorów litowo-jonowych.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
244066-500G | 4061825751658 |
244066-100G | 4061825751641 |
244066-5G |