Key Documents
234834
Cyclopentadienyltitanium(IV) trichloride
97%
Synonim(y):
CpTiCl3
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
core: titanium
reagent type: catalyst
mp
210 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Ti](Cl)Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3ClH.Ti/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
Klucz InChI
AENCLWKVWIIOQH-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?