Key Documents
475181
Pentamethylcyclopentadienylzirconium(IV) trichloride
97%
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
przydatność reakcji
core: zirconium
reagent type: catalyst
mp
230 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl[Zr](Cl)Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.3ClH.Zr/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;/h1-5H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
Klucz InChI
FOKGVHRHBBEPPI-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Catalyst for:
Cross-coupling reaction of aryl fluorides with phenethyl Grignard reagents
Living polymerizations of propylene
Cross-coupling reaction of aryl fluorides with phenethyl Grignard reagents
Living polymerizations of propylene
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?