Merck
447862
Sigma-Aldrich
Bis(butylcyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride
97%
Synonim(y):
Dibutylzirconocene dichloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26Cl2Zr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: zirconium
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
mp
98.7-99.4 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Zr]Cl.CCCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C9H13.2ClH.Zr/c2*1-2-3-6-9-7-4-5-8-9;;;/h2*4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
KZUKCLOWAMFDDB-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Copolymerization of ethylene-alpha-olefin
  • Ethylene polymerization
Metallocene supported catalyst
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)