Kluczowe dokumenty
A56655
4-Amino-3-hydroxybutyric acid
98%
Synonim(y):
DL-γ-Amino-β-hydroxybutyric acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
white to yellow
mp
223 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
NCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-2-3(6)1-4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)
Klucz InChI
YQGDEPYYFWUPGO-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?