Kluczowe dokumenty
07858
(R)-(−)-3-Amino-1-Boc-piperidine
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
(R)-1-Boc-3-piperidinamine, tert-Butyl (R)-3-amino-1-piperidinecarboxylate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (TLC)
aktywność optyczna
[α]/D -28.5±2°, c = 1 in DMF
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H](N)C1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Klucz InChI
AKQXKEBCONUWCL-MRVPVSSYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)