Kluczowe dokumenty
735868
(R)-3-(Boc-amino)piperidine
97%
Synonim(y):
tert-Butyl (R)-piperidin-3-ylcarbamate, (R)-3-tert-Butoxycarbonylaminopiperidine
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]22/D +3.2°, c = 0.5 in DMF
mp
116-121 °C
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-5-4-6-11-7-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)/t8-/m1/s1
Klucz InChI
WUOQXNWMYLFAHT-MRVPVSSYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)