Merck
653896
Sigma-Aldrich
3-(Boc-aminomethyl)piperidine
95%
Synonim(y):
(3-Piperidinylmethyl)-carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester, (Piperidin-3-ylmethyl) carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl (piperidin-3-ylmethyl) carbamate
About This Item
Wzór liniowy:
C5H10NCH2NHCO2C4H9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solid
Próba:
95%
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
60-70 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCCNC1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-9-5-4-6-12-7-9/h9,12H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14)
Klucz InChI
KHPQHXGYYXYTDN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent for:
  • Preparation of 9-substituted phenanthrene-based tylophorine analogs
  • Enzymatic acylation
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)