About This Item
Wzór liniowy:
CF3OC6H4CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
bp
57-60 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
fluoro
ciąg SMILES
NCc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H8F3NO/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H,5,12H2
Klucz InChI
DBGROTRFYBSUTR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
4-(trifluorometoksy)benzyloamina może być stosowana w syntezie chemicznej.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
340987-1G | 4061836819699 |
340987-250MG |