Kluczowe dokumenty
631396
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
97%
Synonim(y):
4-Cyanobenzylamine hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
NH2CH2C6H4CN · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
274-279 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
nitrile
ciąg SMILES
Cl[H].NCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H8N2.ClH/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7;/h1-4H,5,9H2;1H
Klucz InChI
QREZLLYPLRPULF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Chlorowodorek 4-(aminometylo)benzonitrylu może być stosowany w syntezie bisbenzamidyny znakowanej fluorescencyjnie, która może być narzędziem biochemicznym w badaniach biomedycznych. Może być również stosowany w syntezie 3-(p-benzyloamino)-1,2,4,5 tetrazyny, używanej do modyfikacji hydrożeli alginianowych, stosowanych w inżynierii komórkowej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
"Versatile click alginate hydrogels crosslinked via tetrazine?norbornene chemistry"
Desai.MR, et al.
Biomaterials, 50, 30-37 (2015)
"Synthesis of a Fluorescent-Labeled Bisbenzamidine Containing the Central (6, 7-Dimethoxy-4-coumaryl) Alanine Building Block"
Haubler D and Gutschow M
Heteroatom Chem., 26(05), 367-337 (2015)
R Voegeli et al.
International journal of cosmetic science, 39(2), 109-120 (2016-07-20)
The aim of this study was to optimize the synthesis of the plasmin and urokinase (uPA) inhibitor benzylsulfonyl-D-Ser-homoPhe-(4-amidino-benzylamide) (BSFAB), to characterize its activity and mechanism of action and to assess its use to improve stratum corneum (SC) barrier function. Peptide
Daru Seto Bagus Anugrah et al.
Carbohydrate polymers, 223, 115070-115070 (2019-08-21)
A biodegradable, near-infrared (NIR) - responsive hydrogel is one of the most promising strategies as a remotely triggered drug carrier. In this study, novel NIR-responsive hydrogels based on alginate structures were prepared for controllable drug release. The hydrogels were formed
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
631396-5G | 4061832101392 |
631396-25G | 4061832101385 |