Merck
263508
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzylamine
97%
Synonim(y):
((4-(trifluorometylo)fenylo)metylo)amina, (4-trifluorometylofenylo)metanamina, 1-(4-trifluorometylofenylo)metyloamina, 1-[4-(trifluorometylo)fenylo]metanamina, 4-(trifluorometylo)benzenemetanamina, p-(trifluorometylo)benzyloamina
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.464 (lit.)
gęstość
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
fluoro
ciąg SMILES
NCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H,5,12H2
Klucz InChI
PRDBLLIPPDOICK-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
4-(trifluorometylo)benzyloamina została wykorzystana w syntezie pochodnych 3-[(2,4-dioksotiazolidyn-5-ylo)metylo]benzamidu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
M Nomura et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 9(4), 533-538 (1999-03-31)
A series of 3-[(2,4-dioxothiazolidin-5-yl)methyl]benzamide derivatives was prepared as part of a search for antidiabetic agents. A structure-activity relationship study of these compounds led to the identification of 5-[(2,4-dioxothiazolidin-5-yl)methyl]-2-methoxy-N-[[4-(trifluorome thyl)-phenyl]methyl]benzamide (KRP-297) as a candidate drug for the treatment of diabetes mellitus.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
263508-10G4061837507052
263508-1G4061826122488