Key Documents
D139505
4-(Dimethylamino)benzonitrile
98%
Synonim(y):
4-Cyano-N,N-dimethylaniline, DMABN
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
crystals
tw
318 °C (lit.)
mp
72-75 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H10N2/c1-11(2)9-5-3-8(7-10)4-6-9/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
JYMNQRQQBJIMCV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?