Kluczowe dokumenty
B58407
4-Bromobenzonitrile
99%
Synonim(y):
1-Bromo-4-benzonitrile, 1-Bromo-4-cyanobenzene, 1-Cyano-4-bromobenzene, 4-Bromocyanobenzene, 4-Bromophenyl cyanide, 4-Bromophenylcarbonitrile
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
bp
235-237 °C (lit.)
mp
110-115 °C (lit.)
ciąg SMILES
Brc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H4BrN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
Klucz InChI
HQSCPPCMBMFJJN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?