Merck
132330
Sigma-Aldrich
p-Tolunitrile
98%
Synonim(y):
4-Methylbenzonitrile
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
Beilstein:
507386
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
solid
tw
103-106 °C/20 mmHg (lit.)
217 °C (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: very soluble
diethyl ether: very soluble
water: insoluble
gęstość
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H7N/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,1H3
Klucz InChI
VCZNNAKNUVJVGX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Vibronic spectroscopy of jet-cooled p-cyanobenzyl radical: D1? D0 spectra and vibrational mode assignments.
Lee SK and Ahn BU.
Chemical Physics Letters, 320(5), 601-606 (2000)
Kei Ohkubo et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(42), 12850-12859 (2003-10-16)
A ring-substituted toluene with an electron-withdrawing substituent, p-tolunitrile, is oxygenated by molecular oxygen to yield the corresponding aldehyde with tetrafluoro-p-dicyanobenzene as a photocatalyst under photoirradiation with an Hg lamp (lambda > 300 nm). The oxygenation of a ring-substituted toluene with
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile