Key Documents
139416
4-Fluorobenzonitrile
99%
Synonim(y):
1-Cyano-4-fluorobenzene, 4-Cyanofluorobenzene, 4-Fluorobenzonitrile, 4-Fluorocyanobenzene, Para-fluorobenzonitrile, p-Cyanofluorobenzene, p-Fluorobenzonitrile, p-Fluorophenyl cyanide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
solid
tw
188 °C/750 mmHg (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitrile
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H4FN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
Klucz InChI
AEKVBBNGWBBYLL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?