Kluczowe dokumenty
120871
Terephthaloyl chloride
≥99%, flakes
Synonim(y):
Chlorek kwasu tereftalowego, Dichlorek tereftaloilu
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
7 (vs air)
ciśnienie pary
0.02 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99%
Formularz
flakes
bp
266 °C (lit.)
mp
79-81 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
grupa funkcyjna
acyl chloride
ciąg SMILES
ClC(=O)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-1-2-6(4-3-5)8(10)12/h1-4H
Klucz InChI
LXEJRKJRKIFVNY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
356.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
180 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Osadzanie warstw atomowych spełnia różne potrzeby, w tym miniaturyzację urządzeń półprzewodnikowych i powlekanie nanocząstek.
Molecular Layer Deposition of Organic and Hybrid Organic-Inorganic Polymers